Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml
Dispone de una junta tórica resistente a muchos de los productos químicos de laboratorio que se utilizan más habitualmente
Marca:  Axygen™ SCT-200-R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12799568
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Polipropileno
O-ring
No
Conical
Red
2 mL
Sin lazo
No estéril
Screw Cap
20,000 x g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml > Color: Red; Nonsterile