Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml
Dispone de una junta tórica resistente a muchos de los productos químicos de laboratorio que se utilizan más habitualmente
Marca: Axygen™ SCT-200-A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
- Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
- Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
- Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
- La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
- Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
- Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
O-ring | |
No estéril | |
Conical |
Varios | |
2 mL | |
Sin lazo | |
Bag | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Título del producto
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml > Color: Assorted; Nonsterile
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido