Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml
Dispone de una junta tórica resistente a muchos de los productos químicos de laboratorio que se utilizan más habitualmente
Marca: Axygen™ SCT-200-C-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
- Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
- Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
- Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
- La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
- Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
- Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Tapón roscado | |
Transparente | |
2 ml | |
Polipropileno | |
Junta tórica | |
Estéril | |
Tapón de rosca | |
20000 xG |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Transparente | |
Sin lazo | |
500/Paq. | |
No | |
Cónicos |
Título del producto
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml > Transparente; 2 ml; cónico; sí
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido