Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices
Garantice un rendimiento y una calidad homogéneos. Las puntas de automatización Axygen™ para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices se han fabricado con polipropileno transparente en gradillas de 96 pocillos. Disponibles en opciones estériles o no estériles, sin filtro/con filtro, gran calibre y fondo etiquetado con volúmenes de 50 a 200 μl.
Marca:  Axygen™ EV-50-R-S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11356284
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Línea completa de puntas de pipeta para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
  • Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
  • Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
  • Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
  • Disponibles en una gama de volúmenes: 50, 100, 180 y 200 μl
  • Compatibles con los siguientes modelos:
    • Cabezal Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con MCA96
    • Cabezal Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ y Zephyr™ con HV96
    • Cabezal Biotek™ Precision™ y Precision XS 8 o 12
    • Cabezal de volumen estándar de 8/96 canales y de volumen de 96 canales Dynamic Devices Oasis LM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 μl
Estéril
Verde claro
Sin ADNasa ni ARNasa
Gradilla
Gradilla para SBS
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM
Sin filtro
Transparente
ANSI
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Automatización, Round
50 gradillas/caja
Polipropileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices > 50 μl; sin filtro, estériles