Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices
Garantice un rendimiento y una calidad homogéneos. Las puntas de automatización Axygen™ para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices se han fabricado con polipropileno transparente en gradillas de 96 pocillos. Disponibles en opciones estériles o no estériles, sin filtro/con filtro, gran calibre y fondo etiquetado con volúmenes de 50 a 200 μl.
Marca:  Axygen™ EV-50-R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11346284
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Description
Description
  • Línea completa de puntas de pipeta para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
  • Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
  • Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
  • Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
  • Disponibles en una gama de volúmenes: 50, 100, 180 y 200 μl
  • Compatibles con los siguientes modelos:
    • Cabezal Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con MCA96
    • Cabezal Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ y Zephyr™ con HV96
    • Cabezal Biotek™ Precision™ y Precision XS 8 o 12
    • Cabezal de volumen estándar de 8/96 canales y de volumen de 96 canales Dynamic Devices Oasis LM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 μl
No estéril
Verde claro
Sin ADNasa ni ARNasa
Gradilla
Gradilla para SBS
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM
Sin filtro
Transparente
ANSI
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Automatización, Round
50 gradillas/caja
Polipropileno
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote11125000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha31/07/2025 Catalog NumberEV-50-R
Número de lote01725000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/04/2025 Catalog NumberEV-50-R
Número de lote27124000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/03/2025 Catalog NumberEV-50-R
Número de lote25624000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha12/12/2024 Catalog NumberEV-50-R
Número de lote24824000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/11/2024 Catalog NumberEV-50-R
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices > 50 μl; sin filtro
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis