Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 903-033
1001.72 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en formato no estéril con o sin la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Pueden ser filtradas, de retención baja o longitud extendida para que las placas de pocillos profundos alberguen un mayor volumen
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
175 μl | |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina | |
Conductivo | |
Cabezal LiHa para Tecan™ Freedom EVO™, Cabezal Tecan™ Genesis™ LiHa | |
Preparado para PCR |
Con filtro | |
Negro | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla | |
4800 puntas | |
TecanTM |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Ahorra hasta un 87%