Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
GREENER_CHOICE
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Marca:  Thermo Scientific™ 904-253
543.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10565051
  • 627.00€ / paquete de 4800
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
  • Disponibles en formato no estéril con o sin la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
  • Pueden ser filtradas, de retención baja o longitud extendida para que las placas de pocillos profundos alberguen un mayor volumen
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
No estéril
Autoclavable
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Conductivo
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, MiniPrep™, Cavro™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™
Sin filtro
Negro
ISO 9001 e ISO 13485
Gradilla
4800 puntas
Certificado de calidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ > Puntas de automatización para Tecan™ Volumen: 1000 μl; Esterilidad: No estériles; Color: Conductivo; Tamaño de la unidad: 50 blíster de 96 puntas (4800 puntas en total)