Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
GREENER_CHOICE
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Marca:  Thermo Scientific™ 901-251
166.25 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10338890
  • 175.00€ / paquete de 960
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-11-2025
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
  • Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
  • Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 μl
Estéril
No Autoclavable
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Conductivo
960 puntas
TecanTM
Sin filtro
Transparente
ISO 9001 e ISO 13485
Gradilla
Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete
Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™
Estéril
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ > Puntas de automatización para Tecan™ Volumen: 20 μl; Esterilidad: Estériles; color: Conductivo; Tamaño de la unidad: 10 blíster de 96 puntas (960 puntas en total)