Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 902-021
166.25 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
- Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
50 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina | |
Automatización | |
960 puntas | |
TecanTM |
Con filtro | |
Transparente | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla | |
Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, MiniPrep™, Cavro™ | |
Estéril y preparado para PCR |