Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
GREENER_CHOICE
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 916-021
820.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16456939
  • 864.00€ / paquete de 4800
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-11-2025
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
40 μL
Estéril
No Autoclavable
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Automatización
4800 puntas
ART, Beckman
Con filtro
Transparente
ISO 9001 e ISO 13485
Gradilla
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™
Sterile and PCR Ready
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96 > 40 μl; con filtro ART; 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paq./caja