Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 μl
10 μl
20 μL
20 µl
20μL
20 μl
40 μL
50 μl
130 μl
175 μl
250 µl
250μL
250 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Estilo de punta:
Automatización
Longitud extendida
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
4800 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Serie 919, transparente |
| Volumen (métrico) | 250 µl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | 96 puntas/rack |
| Estilo de punta | Automatización |
| Mostrar más |