Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
GREENER_CHOICE
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 918-262
445.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11851723
  • 450.00€ / paquete de 4800
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 µl
No estéril
Autoclavable
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Automatización
4800 puntas
Beckman
Sin filtro
Transparente
ISO 9001 e ISO 13485
96 puntas/rack
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96
Certificado de calidad
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1379403 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/02/2023 Catalog Number918-262
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96 > 20 μl; para uso con estaciones de trabajo Beckman Biome k FX/NX y 3000 y Multimek AP96; 96 puntas/gradilla