Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96 Código de producto.: 11751273
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11751273 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
20μL, Sin filtro, Automatización, Certificado de calidad, paquete de 4800
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 μl
10 μl
20 μL
20 µl
20μL
20 μl
40 μL
50 μl
130 μl
175 μl
250 µl
250μL
250 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Estilo de punta:
Automatización
Longitud extendida
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
4800 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. 11751273
Marca: Thermo Scientific™ 91826205
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato 96 puntas/rack
Estilo de punta Automatización
Envase 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Cantidad 4800 puntas
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Ceckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96
Línea de productos Beckman
Fit for Purpose Certificado de calidad
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96 >