Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP96
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 μl |
filtradas por | Sin filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización |
Envase | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |