Learn More
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco
El dispensador automático está especialmente indicado para dispensar suspensiones.
Marca: BRAND™ 43058
63.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cabezal dosificador
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Inscripciones en esmalte verde
- Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Sin frasco | |
10 ml |
Título del producto
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco > Capacidad: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido