Learn More
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco
El dispensador automático está especialmente indicado para dispensar suspensiones.
Marca: BRAND™ 43078
97.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Inscripciones en esmalte verde
- El dispensador automático es especialmente adecuado para dispensar suspensiones.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Sin frasco | |
50 mL |
Título del producto
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco > Capacidad (métrico): 50 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido