Learn More
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco
El dispensador automático está especialmente indicado para dispensar suspensiones.
Marca:  BRAND™ 43055
61.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10367582
  • 77.80€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Cabezal dosificador
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Inscripciones en esmalte verde
  • Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3
Sin frasco
5 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco > Capacidad: 5 ml