Learn More
Steris™ Cinta adhesiva Buff de 50 m
Cinta indicadora de autoclave no estéril
Marca:  Steris™ 0161
Código de producto. 15681934
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Color Buff
  • Anchura: 24mm 
  • Longitud: Rollo de 50 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Steris™ Cinta adhesiva Buff de 50 m > Liso, 24 mm x 50 m