Learn More
DuPont™ Cinta indicadora para autoclave Micronova™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Natural, Verde, Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Confirms a completed sterilisation cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves. DuPont™ Micronova™ Autoclave Indicator Tape adheres on contact and stays in place through live steam pressure. After use, the tape removes quickly and completely, leaving minimal residue or staining.
- Color de fondo natural, con líneas indicadoras de color verde impresas que cambian a negro cuando se alcanzan los niveles correctos de presión de vapor y temperatura.
- Las exclusivas líneas impresas no se pueden borrar y no contaminarán los instrumentos.
- Dorso de papel crepe saturado
- Adhesivo de poliisopreno sintético
- Indicador de tinta sin plomo
- Ciclo de esterilización estándar (con ciclo previo al vacío): 121 °C (250 °F) durante 20 minutos, de 132 °C a 134 °C (de 270 °F a 274 °F) durante 4 minutos
- 25 mm × 55 m de longitud, enrollada en un núcleo de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Poliisopreno, Sintético |
| Color | Natural, Verde, Negro |
| Formato | Cinta |
| Material | Papel crepé |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclaves gravitatorios y de vacío |
| Cantidad | 1/unidad |
| Dimensions (LxW) | 55 cm x 25.4 cm |
| Longitud (imperial) | 2.16 in. |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Mostrar más |