Learn More
Motic™ Platina mecánica acoplable para AE
Manipule las muestras con mayor facilidad y comodidad. La platina mecánica acoplable Motic™ para AE se utiliza con el microscopio invertido AE2000 o AE31 Elite.
Marca: Motic™ 1101000200011
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Platina mecánica acoplable
- Controles situados de forma ergonómica
- Dimensiones: 128 x 86 mm
Información de órdenes
dimProductType
Especificaciones
Platina mecánica acoplable | |
128 mm | |
86 mm |
Soporte para placas de pocillos | |
1 unidad |