Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Atom Platinum™
Click to view available options
Modelo:
ATOAPSI (con ventilación)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (sellado)
ATOFAPSI (espuma transpirable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Material de la montura: caucho termoplástico azul
- Material de la lente: policarbonato transparente
- Revestimiento de la lente: revestimiento antivaho Platinum™/antiarañazos
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul |
Incluye | Espuma transpirable |
Modelo | ATOFAPSI (espuma transpirable) |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Mostrar más |
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad Atom Platinum™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido