Learn More
Waters Corporation Atlantis T3 Column
Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns.
Especificaciones
Presión máxima | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de poro | 100 Å |
Cantidad | 1/Ea. |
Tipo USP | L1 |
Descripción
- Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.
Especificaciones
6000 psi (415 Bar) | |
100 Å | |
L1 | |
Columna |
Esférica | |
1/Ea. | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Waters Corporation Atlantis T3 Column