Learn More
ATAGO™ Master-T Refractometer with ATC
With Automatic Temperature Compensation feature. The ATAGO™ Master-T Refractometer is the successor model to the conventional ATC-1E. The MASTER-T series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority.
Marca:  ATAGO™ 2312
Código de producto. 10594585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Constructed of metal; for salty and acidic samples, choose the plastic body (MASTER-PT).
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
Master-T
Escala min. del ±0,2 %
De 10 °C a 30 °C
0.0 to 33.0 Brix
± 0,2 %
Brix
De 10 °C a 30 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
ATAGO™ Master-T Refractometer with ATC > Master-T Refractometer (Automatic Temperature Compensation)