Learn More
ATAGO™ Refractómetro de mano Master-53T
Código de producto. 11476138
Change view
Click to view available options
:
Refractómetro; precisión: ± 0,2 %; intervalo Brix: De 0,0% a 53,0%
Código de producto.
11476138 Refractómetro; precisión: ± 0,2 %; intervalo Brix: De 0,0% a 53,0%
1 options
Código de producto. 11476138 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 2352
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El refractómetro de mano Master-53T es capaz de medir no solo varios tipos de zumo, café y otras bebidas, sino también alimentos procesados como salsas, ketchup, mermeladas bajas en calorías y mucho más.
  • El refractómetro de mano Master-53T es capaz de medir no solo varios tipos de zumo, café y otras bebidas, sino también alimentos procesados como salsa, ketchup, mermelada baja en calorías, etc.
  • Se trata de un modelo de compensación automática de temperatura (ATC).
  • La serie Master-T/PT es una buena opción alternativa cuando la función de resistencia al agua no es una prioridad.
  • El Master-53T está fabricado con aluminio fundido a presión (ideal para la industria agrícola, líquidos de trabajo metálicos y varias muestras de alta temperatura. Resistente a disolventes orgánicos).
  • Incorpora funciones como el muestreo fácil de leer y de mantener y suave, la eliminación sencilla de la muestra desde el borde, la mejora del aspecto higiénico mediante el empleo del nuevo tipo de agarre y una estructura bien equilibrada, así como un diseño destacable, bien ejemplificado por su cuerpo optimizado y agarre sólido con textura abundante.
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range De 0,0% a 53,0%
Modelo MASTER-53T
Exactitud ± 0,2 %
Tipo de escala Brix
Peso (imperial) 0,29 lb
Peso (métrico) 130 g