Learn More
Estándar AES de un solo elemento para AA e ICP, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11919492
Estándar AES de un solo elemento para AA e ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11919492 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11919492
Marca: SPEX Certiprep PLCO23Y
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Co10.000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-48-4, 7664-38-2, 7783-20-2, 7732-18-5
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalt
Solvent or Matrix 5% HNO3
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:27638
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Estándar AES de un solo elemento para AA e ICP, SPEX CertiPrep™ >