Learn More
Thermo Scientific Chemicals Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys
Para aplicaciones de biología molecular y celular
46.71€ - 72.66€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Nombre común | Flag PeptideÖ Sigma-Aldrich |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Lyophilized Powder |
Peso molecular | 1013.00 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15488459
|
Thermo Scientific Chemicals
J66909.!D |
0.5 mg | N/A | ||||||
15498459
|
Thermo Scientific Chemicals
J66909.M^ |
1 mg |
72.66€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
1013.00 | |
RUO - research use only |
Flag PeptideÖ Sigma-Aldrich | |
Lyophilized Powder | |
Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys | |
DYKDDDDK Peptide |