Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Molecular BioProducts™ MBP™ y Pure™ con diseño SoftFit™ L
Compatibles con los pipeteadores Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Marca: Thermo Scientific™ 3782
Detalles adicionales : Peso : 1.53000kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
Diseñadas con unas paredes más delgadas que las puntas de pipeta normales, las puntas SoftFit-L se adaptan con más facilidad a la vaina del pipeteador, ofrecen un cierre más hermético y precisan menos fuerza de expulsión.
- Las puntas sin filtro están disponibles en formato estéril y no estéril
- Disponibles en gradilla con bisagras o gradilla estándar
- Las cubiertas se pueden utilizar como tapas sueltas o con bisagras
- Cierre con pestaña de bloqueo fácil de utilizar con una mano
- Las puntas de pipeta se insertan con seguridad en las gradillas, pero se pueden retirar sin esfuerzo
- Los números de pieza de las gradillas vacías facilitan la conversión a sistema de recarga
- Todos los componentes son totalmente reciclables y van marcados con los símbolos correspondientes
- El diseño económico y respetuoso con el medio ambiente reduce los residuos y ocupa menos espacio
Especificaciones
1000 l, filtro, no estéril, gradilla | |
Sin filtro | |
Natural | |
3,39 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μl | |
Sin esterilizar | |
1000L. | |
8,61cm | |
Gradilla | |
Azul | |
SoftFit L |