Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Molecular BioProducts™ MBP™ y Pure™ con diseño SoftFit™ L
Compatibles con los pipeteadores Rainin™ LTS™ LiteTouch™
62.45€ - 85.55€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Racl |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10498852
|
Thermo Scientific™
3721 |
20 L, sin filtro, estéril, rack | 20 μL | Rojo |
85.55€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10366561
|
Thermo Scientific™
3751 |
200 L, sin filtro, estéril, rack | 200 μL | Verde |
85.55€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10692142
|
Thermo Scientific™
3752 |
200 L, sin filtro, no estéril, rack | 200 μL | Verde |
62.45€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10162821
|
Thermo Scientific™
3781 |
1000 L, sin filtro, estéril, rack | 1000 μL | Azul |
75.25€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11945896
|
Thermo Scientific™
3782 |
1000 l, filtro, no estéril, gradilla | 1000 μl | Azul |
62.70€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
Diseñadas con unas paredes más delgadas que las puntas de pipeta normales, las puntas SoftFit-L se adaptan con más facilidad a la vaina del pipeteador, ofrecen un cierre más hermético y precisan menos fuerza de expulsión.
- Las puntas sin filtro ART están disponibles como estériles y no estériles
- Disponibles en gradilla con bisagras o gradilla estándar
- Las cubiertas se pueden utilizar como tapas sueltas o con bisagras
- Cierre con pestaña de bloqueo fácil de utilizar con una mano
- Las puntas de pipeta se insertan con seguridad en las gradillas, pero se pueden retirar sin esfuerzo
- Los números de pieza de las gradillas vacías facilitan la conversión a sistema de recarga
- Todos los componentes son totalmente reciclables y van marcados con los símbolos correspondientes
- El diseño económico y respetuoso con el medio ambiente reduce los residuos y ocupa menos espacio
Especificaciones
Sin filtro | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |
Natural | |
Racl | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |