Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™
Alfombrilla de entrada Notrax: las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico. El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar.
Marca:  Notrax 118S0035CH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17741938
  • 100.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
  • El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
  • Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
  • El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
150 x 90 cm
59 in
Poliéster
90 cm
Carbón
150 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Notrax Alfombrilla de entrada con patrón en forma de cheurón no direccional Arrow Trax™ > Alfombrilla de acceso; longitud: 150 cm; anchura: 90 cm