Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración de tintes de tarjetas de arrays
El kit de calibración de tinte de tarjeta de arrays se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque de tarjetas de arrays
Marca: Applied Biosystems™ 4432438
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit de calibración de tintes de tarjetas de arrays se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque de tarjetas de arrays. Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes.
- El kit contiene placas de calibración FAM™, VIC™, ROX™, ROI y de fondo, así como placas de normalización FAM™/ROX™ y VIC™/ROX™.
- Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Especificaciones
Mezcla patentada | |
Kit de calibración de tintes de tarjetas de arrays | |
1 unidad | |
qPCR |
Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Calibración espectral |
Título del producto
Applied Biosystems™ Kit de calibración de tintes de tarjetas de arrays > Kit de calibración de tintes de tarjetas de arrays
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido