Learn More
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Kit
El kit de calibración de tarjetas de matriz se utiliza para el mantenimiento de instrumentos de PCR en tiempo real con un bloque de tarjetas de matriz.El kit incluye calibraciones de región de interés (ROI), fondo y tinte, así como verificación de RNasaP.
Marca: Applied Biosystems™ 4432507
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit se utiliza para el mantenimiento de instrumentos de PCR en tiempo real con un bloque de tarjetas de matriz
- El kit incluye calibraciones de región de interés (ROI), fondo y colorante, así como verificación de RNasaP
- Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas
Especificaciones
Mezcla patentada | |
Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
9 arrays | |
Calibración espectral |
Título del producto
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Kit > Mezcla exclusiva
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido