Learn More
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort II ASTM 1, 2 sin lámpara UV, control de COT
Utilice el sistema combinado Sartorius arium™ Comfort I para la producción de agua ultrapura ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 2.
13010.00€ - 15715.00€
Especificaciones
Contenido bacteriano | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
---|---|
Producción diaria | 120 l/h (Tipo 1), 5 l/h 10 l/h (Tipo 2) |
Concentración de endotoxinas | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Monitorización del agua de suministro | No |
Código de producto | Marca | Caudal | Montaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Montaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16495354
![]() |
Sartorius
H2O-II-1-T |
5 L/hr. | Sobremesa |
N/A
|
N/A | ||||
14871382
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-II-2-T |
10 l/h | Sobremesa |
N/A
|
N/A | ||||
14851382
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-II-2-B |
10 l/h | Pared |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Equipados con la última tecnología de EDI y un kit de cartuchos exclusivo
- La innovadora tecnología iJust optimiza la calidad del agua producida.
- Pantalla táctil con navegación intuitiva mediante menús
- Diseño compacto con ranura para tarjeta SD
- Realizan la desionización electroquímica en la tercera fase de purificación.
- Eliminación fiable y segura de la contaminación contenida en el agua de suministro
- El software arium controla la válvula en la salida del concentrado correspondiente a los datos de medición para CaCO3 y CO2.
Ventajas
- Consumo de agua optimizado y económico
- Calidad superior del agua producida en todo momento
- Garantía de mayor duración de los sistemas de purificación de agua ultrapura con flujo descendente
Especificaciones
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Type 1 and 2 | |
18.2 Mohm.cm | |
<5 ppb | |
De 2,0 a 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía de intercambio iónico, análisis de COT, fotometría, medios microbiológicos y reactivos, histología, LISA, RIA | |
<1mL | |
<1 NTU | |
43.5 cm | |
50.1 cm | |
47.6 cm | |
28 kg (vacío); 36 kg (en funcionamiento) |
120 l/h (Tipo 1), 5 l/h 10 l/h (Tipo 2) | |
3/8 in. | |
Tap | |
No | |
< 5 ppb | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 °C a 30 °C | |
80% | |
Adsorción por carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, desionización electroquímica, filtración opcional estéril y de partículas finales | |
17 in | |
19,7 in | |
18,7 in | |
61,7 lb (vacío); 79,3 lb (en funcionamiento) | |
100/240 V de CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 130 VA (máx.) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort II ASTM 1, 2 sin lámpara UV, control de COT