Learn More
Thermo Scientific™ [Arg0] Met-Enkephalin
Para aplicaciones de biología molecular y celular
48.52€ - 150.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 729.84 |
Tipo de producto | [Arg0] Met-Enkephalin |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
[Arg0] Met-Enkephalin | |
Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met |
-30°C to -10°C | |
729.84 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only