Learn More
Duran™ Tubos de cultivo desechables de vidrio AR
Tubos de cultivo desechables para uso general. Los tubos de cultivo desechables de vidrio AR DURAN™ se utilizan en el entorno de laboratorio.
Marca: Duran™ 231721094
24.26 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made from soda-lime glass
- With cap liner
Título del producto
Duran™ Tubos de cultivo desechables de vidrio AR > Dimensions (L x dia.): 100 x 15.75mm; Wall Thickness: 0.90mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido