Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC AQUASIL™ C18
Mayor retención que C18 para moléculas polares
Marca: Thermo Scientific™ 77503-051030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |
1 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC AQUASIL™ C18 > Tamaño de partícula: 3 μm; 50 x 1,0 mm de diámetro interno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido