Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de 3 μm C18 Aquasil™
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para las moléculas polares.
Marca: Thermo Scientific™ 77503-054630
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para las moléculas polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
50 mm | |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |