Learn More
BINDER™ Serie APT-COM™ 4
Administrar, grabar, programar, documentar. Desde la realización de grabaciones conforme a las BPL hasta el desarrollo de programas y la administración de hasta 100 equipos: el Multi Management Software APT-COM™ 4 se puede utilizar en todos los sectores para facilitar procesos de trabajo complejos.
Marca:  BINDER™ 9053-0040
2714.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16484479
  • 2990.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
4 PROFESSIONAL-Edition
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition: gestión práctica de unidades y usuarios basada en la edición BASIC. Adecuada para la conexión en red de hasta 100 unidades.
Cámaras BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
APT-COM
4 PROFESSIONAL-Edition Software
Registro, control y supervisión
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Serie APT-COM™ 4 > Edición PROFESIONAL APT-COM™