Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con bloque de 96 pocillos Fast.
Marca: Applied Biosystems™ 4432614
Descripción
Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Después de un cambio de lámpara debe realizarse una calibración de tintes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
Especificaciones
Almacenar a –20 °C ± 5 °C. |
|
Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 x 96-well plate |
ROX, ROX™ | |
Placa de calibración de tintes | |
Hielo seco | |
Calibración espectral |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Para uso diagnóstico in vitro.