Learn More
Applied Biosystems™ Proteinase K for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- La proteinasa K que se encuentra en el kit Ultra de múltiples muestras de ADN MagMAX (n.° de cat. cat. A25594, A25596)
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células y tejidos animales, ADNg de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml), ADNg de sangre (tamaño pequeño, <100 μl), ADNg de células bucales
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
Formato | Kit |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ADN |
Línea de productos | MagMAX™ |
Tipo de producto | Proteinasa K |
Cantidad | 4 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2822351 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A25561 |
2813791 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A25561 |
2809505 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A25561 |
2798735 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A25561 |
2809515 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A25561 |