Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend with dUTP (12.5 mM)
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Marca:  Applied Biosystems™ N8080270
96.60 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10407124
  • 161.00€ / cada uno
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Los dNTP de GeneAmp son trifosfatos de desoxinucleótidos con dUTP que se pueden usar para generar productos de PCR que contienen dU en una estrategia de prevención de arrastre junto con uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase ™.
  • Los dNTP son de alta pureza, lo que los hace ideales para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones
  • Los dNTP con dUTP están optimizados para su uso en la prevención de arrastre
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y los sistemas de instrumentos GeneAmp.
  • Existen mezclas de dNTP premezcladas disponibles en diferentes concentraciones, lo que ofrece facilidad de uso.
  • La mezcla GeneAmp dNTP, 12,5 mM con dUTP contiene 1 ml de una solución de 12,5 mM de dNTP (2,5 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y 5,0 mM de dUTP)
  • Suficiente para 100 amplificaciones de la PCR, 100 μl cada una
PCR, PCR y PRC en tiempo real
El proceso de PCR está protegido por patentes propiedad de Roche Molecular Systems, Inc. y F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
GeneAmp™
Hielo seco
12,5 mM
Líquido
1 mL
Standard PCR
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend with dUTP (12.5 mM) > 1 ml