Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (2.5 mM ea)
Disuelto en agua destilada de vidrio y ajustada a un pH de 7,0 con NaOH
Marca:  Applied Biosystems™ 4303442
Código de producto. 10526165
  • 740.00€ / paquete de 12
Descripción
Cada vial de trifosfatos de desoxinucleótido GeneAmp consiste en 1 ml de una mezcla de 10 mM de 2,5 mM de cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP.
  • Los dNTP son de una pureza elevada, lo que los hace adecuados para su uso en reacciones de PCR u otras aplicaciones
  • Están garantizados para el rendimiento de PCR cuando se utilizan con los reactivos básicos GeneAmp PCR y el sistema de instrumentos GeneAmp
PCR, PCR y PRC en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla de GeneAmp™ dNTP contiene 1 ml de 2,5 mM cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (una mezcla de dNTP de 10 mM). Suficiente para 200 amplificaciones de la PCR, 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C en un congelador a temperatura constante.
GeneAmp™
12 x 1 mL
10 mM
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (2.5 mM ea) > 12 x 1 ml
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.