Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
Marca:  Applied Biosystems™ N8080185
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10516375
  • 14440.00€ / cada uno
Includes: Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Descripción
Descripción
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polimerasa recombinante obtenida por la expresión de forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus (Taq) en E. coli. Es la enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR y su naturaleza recombinante y método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
  • La enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR, un testimonio de su utilidad y eficacia general
  • Su perfil de actividad térmica la hace buena para aplicaciones de PCR
  • Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contenido:
  • 25 x 200 μl de ADN polimerasa AmpliTaq™ (5 U/μl)
  • 25 x 1,5 ml de tampón para PCR I GeneAmp™ 10X (100 mM de Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 0,01 % (p/v) gelatina)
Almacenar a -20 °C.
ADN polimerasa AmpliTaq
5' - 3'
25.000 unidades
Standard PCR
1 X
20.000 reacciones
Componentes separados
ADN
Enzima independiente
Estándar
ADN polimerasa
Dry Ice
5 U/μl, 10 X
No
3'-A
5 kb o menos
Buffer I
Documentos
Manuals
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II > 25.000 unidades