Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
ADN polimerasa recombinante obtenida por la expresión de forma modificada del gen de la ADN polimerasaThermus aquaticus (Taq) en E. coli. Es la enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR y su naturaleza recombinante y método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
- La enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR, un testimonio de su utilidad y eficacia general
- Su perfil de actividad térmica la hace buena para aplicaciones de PCR
- Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl, 10 X |
| Contenido y almacenamiento | Contenido:
|
| Formato | Enzima independiente |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Cantidad | 1000 unidades |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Mostrar más |