Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo con homologación clase II
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sensor de pesaje Smart SHS de diseño reciente con tecnología ECL
- APA (Evaluación de precisión automática) – La evaluación automática del rendimiento de la balanza, es decir, el cálculo y la visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración se puede comprobar diariamente con una solo pulsar una tecla
- Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
- Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuario, del inglés 'User Access Control') – Acceso mediante contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de impactos patentada, del inglés 'Patented Impact Shock Detection') – Detección de choque de 4 niveles con retroalimentación visual y sonora. Mantenga el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para servir de guía al operador
- FRD (visualización del caudal, del inglés 'Flow Rate Display') –Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o el volumen del caudal en ml/s, ml/m, ml/h.
- Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
- Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico, del inglés 'Statistical Calculation Function') – Muestra e imprime varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o los envía a una impresora o a un PC
- Interfaz RS232 estándar y USB de modo dual. El USB se puede configurar para el modo rápido (conexión al PC sin necesidad de instalación de software) o modo bidireccional
- UFC (Comunicaciones flexibles universales, del inglés 'Universal Flexi Coms') – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
- Amplia selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador integrado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Materiales renovables
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
Capacidad | 620 g |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
Legibilidad | 0.001 g |
Material | Acero inoxidable |
Modelo | GX-603A-EC |
Tiempo de estabilización | 1 seg. |
Longitud de la cubeta (métrico) | 128 mm |
Anchura de la cubeta (imperial) | 5 in. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo con homologación clase II >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido