Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo serie GX-A Código de producto.: 16671142
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo serie GX-A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16671142
1100 g, cada uno
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
1100 g
1620 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16671142
Marca: A&D Weighing GX1003A
La nueva serie de balanzas analíticas A&D Apollo. Mejore la productividad y eficiencia de sus flujos de trabajo con las funciones innovadoras y de uso sencillo de las balanzas de laboratorio de la serie A&D Apollo, diseñadas para ofrecer resultados fiables en diferentes entornos y aplicaciones.
  • Sensor de pesaje Smart SHS de diseño reciente con tecnología ECL
  • APA (Evaluación de precisión automática) – La evaluación automática del rendimiento de la balanza, es decir, el cálculo y la visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración se puede comprobar diariamente con una solo pulsar una tecla
  • Cálculo y ajuste automático del peso mínimo mediante la función APA
  • Introduzca el peso mínimo automáticamente a través de APA o manualmente utilizando pesos
  • Alerta visual de peso mínimo
  • UAC (control de acceso de usuario, del inglés 'User Access Control') – Acceso mediante contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
  • Calibración mediante un solo toque, intervalo, tiempos predefinidos (3) o automáticamente en respuesta a cambios de temperatura ambiente (GX-AE/A)
  • ISD (detección de impactos patentada, del inglés 'Patented Impact Shock Detection') – Detección de choque de 4 niveles con retroalimentación visual y sonora. Mantenga el rendimiento de su inversión mediante el uso correcto de la balanza, ideal en aplicaciones de carga automatizada e ideal para servir de guía al operador
  • FRD (visualización del caudal, del inglés 'Flow Rate Display') –Visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o el volumen del caudal en ml/s, ml/m, ml/h.
  • Se pueden guardar hasta 10 densidades de muestra en la memoria
  • Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
  • SCF (función de cálculo estadístico, del inglés 'Statistical Calculation Function') – Muestra e imprime varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza o los envía a una impresora o a un PC
  • Interfaz RS232 estándar y USB de modo dual. El USB se puede configurar para el modo rápido (conexión al PC sin necesidad de instalación de software) o modo bidireccional
  • UFC (Comunicaciones flexibles universales, del inglés 'Universal Flexi Coms') – Salida de datos configurable, ideal para la conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
  • Salida de datos brutos/netos/tara, memoria de taras, gancho inferior, indicador de capacidad
  • Amplia selección de opciones y accesorios
  • Ionizador sin ventilador integrado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Materiales renovables
    • Reciclable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C y USB
Capacidad 1100 g
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación inversa
Legibilidad 0.001 g
Material Acero inoxidable
Modelo GX-1003A
Tiempo de estabilización 1 seg.
Longitud de la cubeta (métrico) 128 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 5 in.
Anchura de la cubeta (métrico) 128 mm
Requisitos eléctricos 30 VA al adaptador (12 V, 1 A)
Título del producto
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo serie GX-A >