Learn More
Apolipoprotein A II Mouse anti-Human, Clone: 1G1A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Apolipoprotein A II |
---|---|
Clon | 1G1A2 |
Concentración | 0.8 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16888955
|
Proteintech
66773-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16878955
|
Proteintech
66773-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
At least 9 distinct polymorphic forms of apolipoproteins are known. The apolipoproteins act as stabilizers of the intact lipoprotein particles. Quantitative measurements of HDL, LDL, and VLDL particles of human serum are often used to estimate an individual′s relative risk of coronary heart disease. In addition, quantitative immunological measurements of certain apolipoproteins ( especially A-1 and B) have been suggested to be more accurate estimators of coronary heart disease that measurements of lipoprotein particles (especially HDL and LDL). The apolipoproteins are derived from human plasma by density gradient ultracentrifugation and HPLC.Especificaciones
Apolipoprotein A II | |
0.8 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Apo AII, ApoA II, APOA2, apolipoprotein A II, Apolipoprotein A2 | |
APOA2 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1G1A2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P02652 | |
336 | |
Apolipoprotein A II Fusion Protein Ag9863 | |
Primary | |
-20°C | |
APOA2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Apolipoprotein A II Mouse anti-Human, Clone: 1G1A2, Proteintech