Learn More
Abnova™ AP3S1 (Human) Recombinant Protein
Human AP3S1 full-length ORF ( AAH00804.1, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001176-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196384
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MIKAILIFNNHGKPRLSKFYQPYSEDTQQQIIRETFHLVSKRDENVCNFLEGGLLIGGSDNKLIYRHYATLYFVFCVDSSESELGILDLIQVFVETLDKCFENVCELDLIFHVDKVHNILAEMVMGGMVLETNMNEIVTQIDAQNKLEKSEAGLAGAPARAVSAVKNMNLPEIPRNINIGDISIKVPNLPSFK
Especificaciones
Especificaciones
AAH00804.1
adaptor-related protein complex 3, sigma 1 subunit
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AP3S1
GST
1176
Wheat germ expression system
10 μg
CLAPS3, Sigma3A
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer