Learn More
Abnova™ AP3S1 (Human) Recombinant Protein
Human AP3S1 full-length ORF ( AAH00804.1, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH00804.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1176 |
Nombre | adaptor-related protein complex 3, sigma 1 subunit |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16196384
|
Abnova™
H00001176-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16106394
|
Abnova™
H00001176-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MIKAILIFNNHGKPRLSKFYQPYSEDTQQQIIRETFHLVSKRDENVCNFLEGGLLIGGSDNKLIYRHYATLYFVFCVDSSESELGILDLIQVFVETLDKCFENVCELDLIFHVDKVHNILAEMVMGGMVLETNMNEIVTQIDAQNKLEKSEAGLAGAPARAVSAVKNMNLPEIPRNINIGDISIKVPNLPSFK
Especificaciones
AAH00804.1 | |
adaptor-related protein complex 3, sigma 1 subunit | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CLAPS3, Sigma3A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1176 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AP3S1 | |
GST |