Learn More
Invitrogen™ Anza™ 44 AluI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca:  Invitrogen™ IVGN0446
Código de producto. 15691912
  • 132.00€ / 800 unidades
Explore más ofertas especiales
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
  • Un tampón para todas las enzimas de restricción
  • Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
  • Digestión completa en 15 minutos
  • Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Anza 44 Alul de 40 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a - 20 °C.
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
37 °C
800 units
Clonación tradicional
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Alu I
Sí
No
Sistema de clonación de enzimas de restricción
Anza™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Anza™ 44 AluI > 40 μl