Learn More
Cytiva Paquete de columnas de anticuerpos: Proteína moderna A (protocolo de purificación en 2 paso)
Combina la afinidad con la cromatografía de exclusión por tamaño para conseguir una pureza muy elevada de la IgG humana
Marca: Cytiva 29497629
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene columnas adecuadas para un protocolo exitoso de 2 pasos de anticuerpos humanos: HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 × 1 ml) y HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR
- Incluye instrucciones con orientación y consejos para empezar rápidamente
- La columna HiTrap™ MabSelect Prisma está preempaquetada con resina MabSelect Prisma para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales a partir de suero y sobrenadante de cultivo celular, proporcionando una excelente pureza en un paso.
- Se obtiene una alta pureza final con la columna de exclusión por tamaño HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR, que elimina los agregados o fragmentos de anticuerpos.
Especificaciones
Paquete de columnas de anticuerpos | |
Proteína A; Proteína A, estabilizada con álcali | |
Tipo de resina: MabSelect | |
Columnas HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml) y HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR |
Columna preempaquetada | |
Purificación de anticuerpos | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 kit |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Antibody package, modern Protein A (2-step protocol)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cytiva Paquete de columnas de anticuerpos: Proteína moderna A (protocolo de purificación en 2 paso) > Columnas preempaquetadas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido